Learn More
Cloruro de nitidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitidine chloride |
| CAS | 13063-04-2 |
| Fórmula molecular | C21 H18 N O4 . Cl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | [1,3]Benzodioxolo[5,6-c]phenanthridinium','2,3-dimethoxy-12-methyl-','chloride (1:1), Nitidine','chloride (6CI,7CI,8CI), [1,3]Benzodioxolo[5,6-c]phenanthridinium','2,3-dimethoxy-12-methyl-','chloride (9CI), NSC 146397 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H18NO4.ClH/c1-22-10-13-7-17(23-2)18(24-3)8-15(13)14-5-4-12-6-19-20(26-11-25-19)9-16(12)21(14)22;/h4-10H,11H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].COc1cc2c[n+](C)c3c4cc5OCOc5cc4ccc3c2cc1OC |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 2,3-dimetoxi-12-metil-[1,3]benzodioxolo[5,6-c]fenantridin-12-io |
| Peso molecular (g/mol) | 383.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 383.0924 |