Learn More
Nitiazina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Nithiazine |
| CAS | 58842-20-9 |
| Fórmula molecular | C5 H8 N2 O2 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Tetrahydro-2-(nitromethylene)-2H-1,3-thiazine (ACI), Nithiazine, QuickStrike Fly Abatement Strip, SD 35651, SKI 71, TTNM, WL 35651, 2H-1,3-Thiazine','tetrahydro-2-(nitromethylene)- (9CI','ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8N2O2S/c8-7(9)4-5-6-2-1-3-10-5/h4,6H,1-3H2/b5-4+ |
| SMILES | [O-][N+](=O)\C=C\1/NCCCS1 |
| Nombre IUPAC | (2E)-2-(nitrometilideno)-1,3-tiazinano |
| Peso molecular (g/mol) | 160.194 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.031 |