Learn More
Nithiamide, MedChemExpress
Código de producto. 16488546
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16488546 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16488546 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0992
MedChemExpress Nithiamide is a non-5-nitroimidazole drugs, is a antibiotic used in veterinary.
Nithiamide is a non-5-nitroimidazole drugs, is a antibiotic used in veterinary.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nithiamide
Forma física Solid
CAS 140-40-9
Color Khaki
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H5N3O3S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo CL-5279 Aminitrozole
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (534.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NC1=NC=C([N+]([O-])=O)S1)=O
Peso molecular (g/mol) 187.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.18
Porcentaje de pureza 99.8%