Learn More
Nitenpyram, TRC
Código de producto. 17912835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17912835 1 g 1 g
17920485 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17912835 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4901151G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150824-47-8
Fórmula molecular C11 H15 Cl N4 O2
Peso molecular (g/mol) 270.72
Sinónimo 1,1-Ethenediamine, N-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-ethyl-N'-methyl-2-nitro-, (1E)-, 1,1-Ethenediamine, N-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-ethyl-N'-methyl-2-nitro-, (E)-, (1E)-N-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-ethyl-N'-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine, (E)-N-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-ethyl-N'-methyl-2-nitroethylene-1,1-diamine, (E)-Nitenpyram, Bestguard, Capstar, Nitenpyram, Niterndipoine, TI 304
Nombre IUPAC (E)-1-N'-[(6-cloropiridina-3-il)metil]-1-N'-etil-1-N-metil-2-nitroeteno-1,1-diamina
SMILES CCN(Cc1ccc(Cl)nc1)\C(=C\[N+](=O)[O-])\NC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-Nitenpyram
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15ClN4O2/c1-3-15(11(13-2)8-16(17)18)7-9-4-5-10(12)14-6-9/h4-6,8,13H,3,7H2,1-2H3/b11-8+
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.0884