Learn More
Nitenpiram, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16594394 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16594394 250 mg 250 miligramos
16584394 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16594394 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 463942500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 150824-47-8 | C11H15ClN4O2 | 270.72 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150824-47-8
Fórmula molecular C11H15ClN4O2
Peso molecular (g/mol) 270.72
Clave InChI CFRPSFYHXJZSBI-DHZHZOJOSA-N
Nombre IUPAC [(1E)-1-{[(6-cloropiridin-3-il)metil](etil)amino}-2-nitroetenil](metil)amina
SMILES CCN(CC1=CC=C(Cl)N=C1)C(\NC)=C\[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitenpyram
Temperatura de inflamación >70°C
Punto de fusión 70.0°C to 84.0°C
Solubilidad Soluble in water; Insoluble in methanol and dimethyl sulfoxide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.72