Learn More
Nitecapone, TRC
Código de producto. 30467553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Código de producto. Cantidad
30467553 5 mg
1 options
Código de producto. 30467553 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4901305MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116313-94-1
Fórmula molecular C12 H11 N O6
Peso molecular (g/mol) 265.22
Nombre IUPAC 3-[(3,4-dihidroxi-5-nitrofenilo)metilideno]pentano-2,4-dión
SMILES CC(=O)C(=Cc1cc(O)c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitecapone
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11NO6/c1-6(14)9(7(2)15)3-8-4-10(13(18)19)12(17)11(16)5-8/h3-5,16-17H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.0586