Learn More
NITD008, MedChemExpress
Código de producto. 16475448
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16475448 10 mg 10 miligramos
16461319 1 mg 1 miligramo
16418167 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16475448 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12957
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress NITD008 is a potent and selective flaviviruse inhibitor which can inhibit Dengue Virus Type 2 (DENV-2) with an EC50 of 0.64 μM.
NITD008 is a potent and selective flaviviruse inhibitor which can inhibit Dengue Virus Type 2 (DENV-2) with an EC50 of 0.64 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NITD008
CAS 1044589-82-3
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H14N4O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo 7-Deaza-2'-C-acetylene-adenosine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (172.25 mM)
SMILES O[C@@]1(C#C)[C@H](N2C=CC3=C(N)N=CN=C32)O[C@H](CO)[C@H]1O
Peso molecular (g/mol) 290.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.27
Porcentaje de pureza 96.2%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus