Learn More
R&D Systems™ NITD008
Descripción
NITD 008 is a selective flavivirus inhibitor. Adenosine analog. Inhibits dengue virus (EC50 = 0.64 μM), hepatitis C virus and cellular entry of Zika virus. Reduces increases of cytokines and NS1 and prevents death in dengue-infected mice. Active in vivo. Orally bioavailable.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-(2-C-Ethynyl-β-D-ribofuranosyl)-7 H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine |
| CAS | 1044589-82-3 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 1 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Objetivo | Antiviral Compounds |
| Fórmula molecular | C13H14N4O4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 290.27 |
| Pureza | 97% |