Learn More
NITD-349, MedChemExpress
Código de producto. 16497027
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497027 5 mg 5 miligramos
16485226 100 mg 100 miligramos
16480637 50 mg 50 miligramos
16404318 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497027 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109588
MedChemExpress NITD-349 is an MmpL3 inhibitor that shows highly potent anti-mycobacterial activity with MIC50 of 23 nM against virulent Mycobacterium tuberculosis H37Rv.
NITD-349 is an MmpL3 inhibitor that shows highly potent anti-mycobacterial activity with MIC50 of 23 nM against virulent Mycobacterium tuberculosis H37Rv.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NITD-349
Forma física Solid
CAS 1473450-62-2
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H20F2N2O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 310 mg/mL (1011.91 mM)
SMILES O=C(C(N1)=CC2=C1C=C(F)C=C2F)NC3CCC(C)(C)CC3
Peso molecular (g/mol) 306.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.35
Porcentaje de pureza 98.84%