Learn More
Nitazoxanuro, TRC
Código de producto. 30134177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134177 25 mg 25 miligramos
30138653 100 mg 100 miligramos
17963995 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134177 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49010025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55981-09-4
Fórmula molecular C12 H9 N3 O5 S
Peso molecular (g/mol) 307.28
Sinónimo Benzamide, 2-(acetyloxy)-N-(5-nitro-2-thiazolyl)-, Alinia, BRN 1225475, Cryptaz, DRG 0242, Daxon, Dexidex, Kidonax, Mitafar, N-(5-Nitro-2-thiazolyl)salicylamide acetate (ester), NSC 697855, NTX, NTZ, Nitacure, Nitacure 500, Nitarid, Nitazode, Nitazox 500, Nitazoxanida, Nitazoxanide, Nixide, Nixoran, Nizonide, PH 5776, Pacovanton, ParaMix, Xerovirin-C
Nombre IUPAC [[(5-nitro-1,3-tiozol-2-il)acetato de carbamoilo] fenilo
SMILES CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Nc2ncc(s2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitazoxanide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9N3O5S/c1-7(16)20-9-5-3-2-4-8(9)11(17)14-12-13-6-10(21-12)15(18)19/h2-6H,1H3,(H,13,14,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.0263