Learn More
nitazoxanida, Mikromol™
Descripción
Nitazoxanida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitazoxanide |
| CAS | 55981-09-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Nitazoxanide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H9 N3 O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Benzamide, 2-(acetyloxy)-N-(5-nitro-2-thiazolyl)-, Alinia, BRN 1225475, Cryptaz, DRG 0242, Daxon, Dexidex, Kidonax, Mitafar, N-(5-Nitro-2-thiazolyl)salicylamide acetate (ester), NSC 697855, NTX, NTZ, Nitacure, Nitacure 500, Nitarid, Nitazode, Nitazox 500, Nitazoxanida, Nitazoxanide, Nixide, Nixoran, Nizonide, PH 5776, Pacovanton, ParaMix, Xerovirin-C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9N3O5S/c1-7(16)20-9-5-3-2-4-8(9)11(17)14-12-13-6-10(21-12)15(18)19/h2-6H,1H3,(H,13,14,17) |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Nc2ncc(s2)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | acetato de [2-[(5-nitro-1,3-tiazol-2-il)carbamoil]fenilo] |
| Mostrar más |