Learn More
Nitazoxanide-d4, MedChemExpress
Código de producto. 16470828
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470828 5 mg 5 miligramos
16408428 10 mg 10 miligramos
16402099 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16470828 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0217S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Nitazoxanide D4 (NTZ D4) is the deuterium labeled Nitazoxanide, which is an antiprotozoal agent.
Nitazoxanide D4 (NTZ D4) is the deuterium labeled Nitazoxanide, which is an antiprotozoal agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitazoxanide-d4
CAS 1246819-17-9
Notas de grado de pureza Research
Forma física Sólido
Fórmula molecular C12H5D4N3O5S
Color Off-White
Sinónimo NTZ-d4 NSC-697855-d4
SMILES O=C(NC1=NC=C([N+]([O-])=O)S1)C2=C(OC(C)=O)C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H]
Peso molecular (g/mol) 311.31
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.31
Porcentaje de pureza 98.0%