Learn More
Tocris Bioscience™ Nitazoxanide
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18705736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18705736 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18705736 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7234/50
Pyruvate flavodoxin/ferredoxin oxidoreductase inhibitor; also inhibits Wnt signaling; broad spectrum anti-infective
Nitazoxanide is a pyruvate flavodoxin/ferredoxin oxidoreductase (PFOR) inhibitor. Also inhibits Wnt signaling by stabilization of peptidyl arginine deiminase 2 (PAD2). Broad-spectrum antiparasitic and antiviral. Inhibits SARS-CoV-2 infection in Vero E6 cells (EC50 = 2.12μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Acetyloxy)-N-(5-nitro-2-thiazolyl)benzamide
CAS 55981-09-4
Cantidad 50 mg
Objetivo Antiviral Compounds
Fórmula molecular C12H9N3O5S
Pureza 0.98