Learn More
Nitazene, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitazene |
| CAS | 14030-71-8 |
| Fórmula molecular | C20 H24 N4 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N,N-Diethyl-5-nitro-2-(phenylmethyl)-1H-benzimidazole-1-ethanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24N4O2/c1-3-22(4-2)12-13-23-19-11-10-17(24(25)26)15-18(19)21-20(23)14-16-8-6-5-7-9-16/h5-11,15H,3-4,12-14H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)CCn1c(Cc2ccccc2)nc3cc(ccc13)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-(2-bencil-5-nitrobenzimidazol-1-il)-N,N-dietiletanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 352.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 352.19 |