Learn More
Nital Etchant, 3% (v/v) en alcohol reactivo, Ricca Chemical
Código de producto. 31940487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
31940487 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 litro
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 31940487 Proveedor Ricca Chemical Company N.º de proveedor R53162001C
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nital Etchant, 3% (v/v) in Reagent Alcohol
Color Incoloro
CAS 64-17-5, 67-63-0, 67-56-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Punto de ebullición ∼76 °C
% mín. CAS 85.44, 4.72, 4.27, 3.9, 1.67
% máx. CAS 85.44, 4.72, 4.27, 3.9, 1.67
Densidad 0.81
Olor Alcohólico
Envase Frasco de vidrio ámbar
pH Ácido
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 12,5 °C
Forma física Líquido
Información de solubilidad Miscible en agua
Porcentaje de pureza 3%
Grado Laboratorio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nital Etchant, 3% (v/v)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.