Learn More
Mettler Toledo™ Sobres de solución tampón de pH NIST/DIN
Descripción
Las mediciones de pH son tan precisas como las soluciones tampón utilizadas para fines de calibración. La máxima precisión está garantizada con tampones NIST/DIN totalmente trazables. (Los electrodos de pH se deben calibrar al menos una vez al día antes de las mediciones y después de cada limpieza, regeneración o almacenamiento a largo plazo).
- Los tampones de pH NIST/DIN se especifican o garantizan con tres decimales, lo que ofrece la máxima precisión
- Los sobres individuales garantizan una solución fresca para cada calibración, así como la máxima facilidad de uso
- Con cada caja se incluye un certificado de prueba y una etiqueta detallada con una tabla de temperatura
- Todas las fichas técnicas y las etiquetas contienen información de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS, por sus siglas en inglés)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tampón de pH |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de pH, calibración de electrodos |
| Para utilizar con (equipo) | Electrodo de pH |
| pH | 10.012 (a 25 °C) |
| Cantidad | 30 x 20 mL |
| Envase | Sobres de 20 mL |
| Trazabilidad según el NIST | Sí |