Learn More
Mettler Toledo™ Sobres de solución tampón de pH NIST/DIN
Código de producto. 15312275
Cambiar vista
Click to view available options
pH:
10.012 (a 25 °C)
4.006 (en 25 °C)
6,865 (a 25 °C)
9.180 (a 25 °C)
Tamaño de la unidad:
60 ml
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. pH Tamaño de la unidad
15312275 6,865 (a 25 °C) cada uno
15392265 4.006 (en 25 °C) cada uno
15322275 9.180 (a 25 °C) cada uno
17803775 10.012 (a 25 °C) 60 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15312275 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 30111137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00€
    139.01€ / paquete de 1
    Ahorro 19.99€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ofrece la máxima precisión de pH posible. Los sobres de solución tampón de pH NIST/DIN Mettler Toledo™ se especifican con tres decimales y se suministran con un certificado impreso que garantiza la trazabilidad. Los paquetes individuales garantizan una solución fresca para cada calibración, así como la máxima facilidad de uso.
Las mediciones de pH son tan precisas como las soluciones tampón utilizadas para fines de calibración. La máxima precisión está garantizada con tampones NIST/DIN totalmente trazables. (Los electrodos de pH se deben calibrar al menos una vez al día antes de las mediciones y después de cada limpieza, regeneración o almacenamiento a largo plazo).
  • Los tampones de pH NIST/DIN se especifican o garantizan con tres decimales, lo que ofrece la máxima precisión
  • Los sobres individuales garantizan una solución fresca para cada calibración, así como la máxima facilidad de uso
  • Con cada caja se incluye un certificado de prueba y una etiqueta detallada con una tabla de temperatura
  • Todas las fichas técnicas y las etiquetas contienen información de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS, por sus siglas en inglés)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Buffer NIST/DIN pH 6,865 sachets 30x20mL
Para utilizar con (aplicación) Medición de pH, calibración de electrodos
Para utilizar con (equipo) Electrodo de pH
pH 6,865 (a 25 °C)
Cantidad 30 × 20 ml
Envase Sobre
Trazabilidad según el NIST Sí