Learn More
Tocris Bioscience™ Nisoxetine hydrochloride
Descripción
A potent and selective inhibitor of noradrenalin uptake with little or no affinity for a range of other neurotransmitter receptors.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nisoxetine hydrochloride |
| Cantidad | 50 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 307.82 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 307.818 |