Learn More
Nisoldipina, TRC
Código de producto. 30136993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136993 50 mg 50 miligramos
30006546 10 mg 10 miligramos
30010131 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136993 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN48912550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63675-72-9
Fórmula molecular C20 H24 N2 O6
Peso molecular (g/mol) 388.41
Sinónimo 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-, 3-methyl 5-(2-methylpropyl) ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-, methyl 2-methylpropyl ester (9CI), (±)-BAY k 5552, (±)-Nisoldipine, BAY-k 5552, Baymycard, Geomatrix 16E, Nisocor, Nisoldipin, Nisoldipine, Sular, Syscor, Zadipina
Nombre IUPAC 3-O-metil 5-O-(2-metilpropilo) 2,6-dimetil-4-(2-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2[N+](=O)[O-])C(=O)OCC(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nisoldipine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24N2O6/c1-11(2)10-28-20(24)17-13(4)21-12(3)16(19(23)27-5)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22(25)26/h6-9,11,18,21H,10H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.1634