Learn More
Nisoldipina, Mikromol™
Código de producto. 30049866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049866 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30049866 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3912.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Nisoldipino
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nisoldipine
CAS 63675-72-9
Nombres de analitos o componentes Nisoldipine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H24 N2 O6
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24N2O6/c1-11(2)10-28-20(24)17-13(4)21-12(3)16(19(23)27-5)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22(25)26/h6-9,11,18,21H,10H2,1-5H3
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2[N+](=O)[O-])C(=O)OCC(C)C)C
Nombre IUPAC 3-O-metil 5-O-(2-metilpropil) 2,6-dimetil-4-(2-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
Peso molecular (g/mol) 388.41
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 388,1634 g/mol