Learn More
Nisoldipine, MedChemExpress
Código de producto. 16447286
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16447286 100 mg 100 miligramos
16411679 1 g 1 g
16401856 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16447286 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17402
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Nisoldipine(BAY-k 5552; Sular) is a calcium channel blocker belonging to the dihydropyridines class, specific for L-type Cav1.2 with IC50 of 10 nM.
Nisoldipine(BAY-k 5552
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nisoldipine
CAS 63675-72-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24N2O6
Cantidad 100 mg
Sinónimo BAY-k 5552
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (257.46 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OCC(C)C)=O)C1C2=CC=CC=C2[N+]([O-])=O)OC
Peso molecular (g/mol) 388.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.41
Porcentaje de pureza 98.22%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation