Learn More
Nisoldipina-d4, TRC
Código de producto. 30479587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30479587 1 mg
30473487 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30479587 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4891281MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1219795-47-7
Fórmula molecular C20H20D4N2O6
Peso molecular (g/mol) 392.44
Sinónimo Bay k 5552-d4, Baymycard-d4, Norvasc-d4, Syscor-d4, Zadipina-d4, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl-d4)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Methyl 2-Methylpropyl Ester
Nombre IUPAC 3-isobutil 5-metil 2,6-dimetil-4-(2-nitrofenil-3,4,5,6-d4)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
SMILES O=C(OCC(C)C)C1=C(C)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nisoldipine-d4
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24N2O6/c1-11(2)10-28-20(24)17-13(4)21-12(3)16(19(23)27-5)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22(25)26/h6-9,11,18,21H,10H2,1-5H3/i6D,7D,8D,9D
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.19