Learn More
(±)-Nisoldipina-d4 (2-nitrodifenil-d4), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nisoldipine-d4 |
| CAS | 1219795-47-7 |
| Fórmula molecular | C20H20D4N2O6 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | Bay k 5552-d4, Baymycard-d4, Norvasc-d4, Syscor-d4, Zadipina-d4, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl-d4)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Methyl 2-Methylpropyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C20H24N2O6/c1-11(2)10-28-20(24)17-13(4)21-12(3)16(19(23)27-5)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22(25)26/h6-9,11,18,21 H,10H2,1-5H3/i6D,7 D,8 D,9 D |
| SMILES | O=C(OCC(C)C)C1=C(C)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=C([2 H])C([2 H])=C([2 H])C([2 H])=C2[N+]([O-])=O |
| Nombre IUPAC | 3-isobutil 5-metil 2,6-dimetil-4-(2-nitrofenil-3,4,5,6-d4)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 392.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 392.19 g/mol |
| Mostrar más |