Learn More
Nisoldipina 100 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327045 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327045 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15530500ME100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nisoldipine
CAS 63675-72-9
Nombres de analitos o componentes Nisoldipine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H24 N2 O6
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24N2O6/c1-11(2)10-28-20(24)17-13(4)21-12(3)16(19(23)27-5)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22(25)26/h6-9,11,18,21H,10H2,1-5H3
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2[N+](=O)[O-])C(=O)OCC(C)C)C
Nombre IUPAC 3-O-metil 5-O-(2-metilpropil) 2,6-dimetil-4-(2-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
Solvent or Matrix Metanol
Peso molecular (g/mol) 388.41
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 388,1634 g/mol