Learn More
MedChemExpress Nisina
Código de producto. 16492248
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492248 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16492248 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP1607
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Nisin is a bacteriocin produced by a group of Gram-positive bacteria that belongs to Lactococcus and Streptococcus species.
Especificaciones
CAS 1414-45-5
Contenido y almacenamiento Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Peso molecular 3354.07 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 5 g
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : 1 mg/mL (0.30 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic∣adjust pH to 3 with HCl) (insoluble)