Learn More
Nirtetralina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nirtetralin |
| CAS | 50656-78-5 |
| Fórmula molecular | C24H30O7 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (5R,6S,7S)-5-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,6,7,8-tetrahydro-4-methoxy-6,7-bis(methoxymethyl)naphtho[2,3-d]-1,3-dioxole (ACI), Naphtho[2,3-d]-1,3-dioxole','5-(3,4-dimethoxyphenyl)-5,6,7,8-tetrahydro-4-methoxy-6,7-bis(methoxymethyl)-','(5α,6β,7α)-(+)- (ZCI), (5R,6S,7S)-5-(3',4'-Dimethoxyphenyl)-4-methoxy-6,7-bis(methoxymethyl)-5,6,7,8-tetrahydronaphtho[2,3-d][1'',3'']dioxole, Nirtetralin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H30O7/c1-25-11-16-8-15-10-20-23(31-13-30-20)24(29-5)22(15)21(17(16)12-26-2)14-6-7-18(27-3)19(9-14)28-4/h6-7,9-10,16-17,21H,8,11-13H2,1-5H3/t16-,17-,21+/m1/s1 |
| SMILES | COC1=C(OCO2)C2=CC3=C1[C@@H](C4=CC(OC)=C(C=C4)OC)[C@@H]([C@H](C3)COC)COC |
| Nombre IUPAC | (5R,6S,7S)-5-(3,4-dimetoxifenil)-4-metoxi-6,7-bis(metoximetil)-5,6,7,8-tetrahidronafto[2,3-d][1,3]dioxol |
| Peso molecular (g/mol) | 430.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 430.2 |