Learn More
Niraparib, TRC
Código de producto. 30137331
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137331 5 mg 5 miligramos
17940555 2.5 mg 2.50 miligramo
17984985 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137331 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4814005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1038915-60-4
Fórmula molecular C19 H20 N4 O
Peso molecular (g/mol) 320.39
Sinónimo 2H-Indazole-7-carboxamide, 2-[4-(3S)-3-piperidinylphenyl]-, 2-[4-(3S)-3-Piperidinylphenyl]-2H-indazole-7-carboxamide, Niraparib, Zejula
Nombre IUPAC 2-[4-[(3S)-piperidina-3-il]fenil]indazol-7-carboxamida
SMILES NC(=O)c1cccc2cn(nc12)c3ccc(cc3)[C@@H]4CCCNC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niraparib
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20N4O/c20-19(24)17-5-1-3-15-12-23(22-18(15)17)16-8-6-13(7-9-16)14-4-2-10-21-11-14/h1,3,5-9,12,14,21H,2,4,10-11H2,(H2,20,24)/t14-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.1637