Learn More
Niraparib tosylate, MedChemExpress
Descripción
Niraparib tosylate (MK-4827 tosylate) is a highly potent and orally bioavailable PARP1 and PARP2 inhibitor with an IC50 of 3.8 and 2.1 nM, respectively. Niraparib tosylate leads to inhibition of repair of DNA damage, activates apoptosis and shows anti-tumor activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Niraparib tosylate |
| CAS | 1038915-73-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H28N4O4S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | MK-4827 tosylate |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (203.01 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 1 mg/mL (2.03 mM; heat to 50°C) |
| SMILES | NC(C1=CC=CC2=CN(C3=CC=C([C@H]4CNCCC4)C=C3)N=C21)=O.O=S(C5=CC=C(C)C=C5)(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 492.59 |
| Mostrar más |