Learn More
Niraparib (R-enantiomer), MedChemExpress
Código de producto. 16490427
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490427 50 mg 50 miligramos
16456777 5 mg 5 miligramos
16434078 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16490427 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10619D
MedChemExpress Niraparib R-enantiomer (MK-4827 R-enantiomer) is an excellent PARP1 inhibitor with IC50 of 2.4 nM.
Niraparib R-enantiomer (MK-4827 R-enantiomer) is an excellent PARP1 inhibitor with IC50 of 2.4 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niraparib (R-enantiomer)
CAS 1038915-58-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H20N4O
Cantidad 50 mg
Sinónimo MK 4827 (R-enantiomer)
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (99.88 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CC2=CN(C3=CC=C([C@@H]4CNCCC4)C=C3)N=C12)N
Peso molecular (g/mol) 320.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.39
Porcentaje de pureza 98.58%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death