Learn More
Niraparib, Mikromol™
Descripción
Niraparib
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Niraparib |
| CAS | 1038915-60-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Niraparib |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C19 H20 N4 O |
| Sinónimo | 2H-Indazole-7-carboxamide, 2-[4-(3S)-3-piperidinylphenyl]-, 2-[4-(3S)-3-Piperidinylphenyl]-2H-indazole-7-carboxamide, Niraparib, Zejula, MK-4827 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20N4O/c20-19(24)17-5-1-3-15-12-23(22-18(15)17)16-8-6-13(7-9-16)14-4-2-10-21-11-14/h1,3,5-9,12,14,21H,2,4,10-11H2,(H2,20,24)/t14-/m1/s1 |
| SMILES | NC(=O)c1cccc2cn(nc12)c3ccc(cc3)[C@@H]4CCCNC4 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[(3S)-3-piperidil]fenil]indazol-7-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 320.39 |
| Mostrar más |