Learn More
Niraparib metabolite M1, MedChemExpress
Código de producto. 16422459
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16422459 1 mg 1 miligramo
16411238 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16422459 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYG0023
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Niraparib metabolite M1 is a metabolite of niraparib, and the latter one acts as a novel poly(ADP-Ribose) polymerase (PARP) inhibitor.
Niraparib metabolite M1 is a metabolite of niraparib, and the latter one acts as a novel poly(ADP-Ribose) polymerase (PARP) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niraparib metabolite M1
CAS 1476777-06-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H19N3O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo Niraparib carboxylic acid metabolite M1 M1 metabolite of niraparib
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (311.17 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CC2=CN(C3=CC=C([C@H]4CNCCC4)C=C3)N=C12)O
Peso molecular (g/mol) 321.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.37
Porcentaje de pureza 99.7%
Grado Research
Forma física Solid