Learn More
Niraparib, MedChemExpress
Descripción
Niraparib (MK-4827) is a highly potent and orally bioavailable PARP1 and PARP2 inhibitor with IC50s of 3.8 and 2.1 nM, respectively. Niraparib leads to inhibition of repair of DNA damage, activates apoptosis and shows anti-tumor activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Niraparib |
| CAS | 1038915-60-4 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H20N4O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | MK-4827 |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (78.03 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NC(C1=CC=CC2=CN(C3=CC=C([C@H]4CNCCC4)C=C3)N=C21)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 320.39 |
| Mostrar más |