Descripción
- ASTM Certificados D3577, ASTM D6978, ASTM D7160
- La formulación patentada de Ansell, suave pero fuerte, ofrece mayor comodidad y protección de manos al usar doble guante
- Al ser de color verde, estos guantes estériles permiten una detección rápida y sencilla de la brecha cuando se llevan con un guante exterior crema o blanco
- Protección óptima contra alergias; eliminar el riesgo de desarrollar una alergia al látex mientras que la formulación amigable con la piel ayuda a minimizar la sensibilización hacia desarrollar una alergia química tipo IV, ya que se han eliminado los aceleradores químicos conocidos por causar alergias cutáneas
- Un recubrimiento interno único permite ponerse y quitarse fácilmente en condiciones de manos secas o húmedas
- Para uso en quimioterapia y aplicaciones sanitarias
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ISO 10282 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, AS/NZS 4179 |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria |
| AQL | 0.65 |
| Color | Verde |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
| Finger Thickness (English) | 7,87 ±0,79 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,2 ± 0,02 mm |
| Mostrar más |
No se ha reportado evidencia de sensibilización en la prueba independiente de parche de insultos repetidos en humanos (HRIPT).