Learn More
Ansell Guantes interiores quirúrgicos de nipro GAMMEX™ poliisopreno
Código de producto. 17833762 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17833762 6 50 pares
17823772 8 50 pares
17813592 7,5 50 pares
17893772 9 50 pares
17803592 8,5 50 pares
17843662 6.5 50 pares
17883632 5,5 50 pares
17863662 7 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17833762 Proveedor Ansell N.º de proveedor 340058060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.95€
    192.15€ / 50 pares
    Ahorro 58.80€
    23% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Poliisopreno, calzoncillos quirúrgicos amigables con la piel y un alto nivel de sensibilidad táctil para el entorno sanitario.
  • ASTM Certificados D3577, ASTM D6978, ASTM D7160
  • La formulación patentada de Ansell, suave pero fuerte, ofrece mayor comodidad y protección de manos al usar doble guante
  • Al ser de color verde, estos guantes estériles permiten una detección rápida y sencilla de la brecha cuando se llevan con un guante exterior crema o blanco
  • Protección óptima contra alergias; eliminar el riesgo de desarrollar una alergia al látex mientras que la formulación amigable con la piel ayuda a minimizar la sensibilización hacia desarrollar una alergia química tipo IV, ya que se han eliminado los aceleradores químicos conocidos por causar alergias cutáneas
  • Un recubrimiento interno único permite ponerse y quitarse fácilmente en condiciones de manos secas o húmedas
  • Para uso en quimioterapia y aplicaciones sanitarias
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ISO 10282
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, AS/NZS 4179
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Verde
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 7,87 ±0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,2 ± 0,02 mm
Hand Específico
Uso en laboratorio/sala limpia No
Latex Free Sí
Material Poliisopreno
Palm Thickness (English) 6,89 ±0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0,18 ± 0,02 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 6
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 6,89 ±0,79 mil
Grosor (métrico) 0,18 ± 0,02 mm
Modelo GAMMEX-340058
Longitud (imperial) 11,9 in
Longitud (métrico) 303 mm
Mostrar más Mostrar menos
No se ha reportado evidencia de sensibilización en la prueba independiente de parche de insultos repetidos en humanos (HRIPT).