Learn More
Ansell Nipro GAMMEX™ Guantes quirúrgicos de látex
Código de producto. 17873812 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17873812 8 50 pares
17853812 8,5 50 pares
17823812 6.5 50 pares
17843652 6 50 pares
17833712 5,5 50 pares
17803722 7,5 50 pares
17833722 7 50 pares
17823722 9 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.
Código de producto. 17873812 Proveedor Ansell N.º de proveedor 330050080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.45€
    103.27€ / 50 pares
    Ahorro 32.18€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-10-2026
Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.
Estos guantes quirúrgicos interiores de látex sin polvo permiten usar guantes dobles sin esfuerzo y ayudan a mantener la piel hidratada y flexible en entornos de atención médica.
  • ASTM Certificado D6978
  • Contiene glicerol y dimeticona como agentes humectantes para ayudar a retener la humedad y rehidratar la piel.
  • Fabricado con los exclusivos moldes anatómicos de Ansell para mejorar la comodidad y el ajuste y ayudar a reducir la fatiga de las manos.
  • De color verde, liso y con acabado exterior microtexturizado para doble enguantado y fácil identificación de rotura de guante.
  • DERMASHIELD™ El revestimiento interno tecnológico, junto con el humectante incorporado, facilita la colocación en seco y húmedo, así como los cambios intraoperatorios.
  • Para uso en quimioterapia y aplicaciones sanitarias.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D6978
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, AS/NZS 4179
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Verde
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 9,06 ±0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,23 ±0,02 milímetros
Hand Específico
Uso en laboratorio/sala limpia No
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 8,27 ±0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0,21 ±0,02 milímetros
En polvo sin polvo
Tamaño 8
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 8,27 ±0,79 mil
Grosor (métrico) 0,21 ±0,02 milímetros
Modelo GAMMEX-330050
Longitud (imperial) 11,4 in
Longitud (métrico) 290 mm