Learn More
Niperoditina, TRC
Código de producto. 30469621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30469621 25 mg
30464349 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30469621 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN47880025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84845-75-0
Fórmula molecular C20H26N4O5S
Peso molecular (g/mol) 434.51
Sinónimo N-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-N'-[2-[[[5-[(dimethylamino)methyl]-2-furanyl]methyl]thio]ethyl]-2-nitro-1,1-ethenediamine
Nombre IUPAC 1-N'-(1,3-benzodioxol-5-ilmetil)-1-N-[2-[[5-[(dimetilamino)metil]furano-2-il]metilsulfanil]-2-nitroetilo-1,1-diamina
SMILES CN(C)Cc1oc(CSCCNC(=C[N+](=O)[O-])NCc2ccc3OCOc3c2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niperoditine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26N4O5S/c1-23(2)11-16-4-5-17(29-16)13-30-8-7-21-20(12-24(25)26)22-10-15-3-6-18-19(9-15)28-14-27-18/h3-6,9,12,21-22H,7-8,10-11,13-14H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.1624