Learn More
(+/-)-Ácido Nipegótico, TRC
Código de producto. 30473383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473383 1 g 1 g
30472716 25 g -
30480698 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30473383 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4784001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 498-95-3
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.16
Sinónimo 3-Piperidinecarboxylic Acid, Nipecotic Acid, (+/-)-beta-Homoproline, 3-Carboxypiperidine, DL-Nipecotic Acid, Hexahydronicotinic Acid
Nombre IUPAC ácido piperidina-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCCNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-Nipecotic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.079