Learn More
Ácido nipecótico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11486406 25 g 25 g
11466406 1 g 1 g
11476406 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11486406 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24723.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 498-95-3 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
GABA reuptake inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 498-95-3
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.16
Número MDL MFCD00005992 MFCD01630787
Clave InChI XJLSEXAGTJCILF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nipecotic acid, 3-piperidinecarboxylic acid, hexahydronicotinic acid, +/--nipecotic acid, h-dl-nip-oh, +/--3-piperidine carboxylic acid, dl-piperidine-3-carboxylic acid, nipecotic, h-nip-oh, 3-carboxypiperidine
PubChem CID 4498
ChEBI CHEBI:116931
Nombre IUPAC ácido piperidina-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCCNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nipecotic acid
Punto de fusión ∼261°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 81096
Índice Merck 14,6561
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza 98%