Learn More
Nipecotamida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10153180 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10153180 5 g Frasco de vidrio 5 g
10466042 50 g Frasco de vidrio 50 g
10732374 250 g Glass Bottle 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10153180 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128300050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4138-26-5
Fórmula molecular C6H12N2O
Peso molecular (g/mol) 128.17
Número MDL MFCD00005993
Clave InChI BVOCPVIXARZNQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nipecotamide, 3-piperidinecarboxamide, nipecotic acid amide, hexahydronicotinamide, piperidine-3-carboxylic acid amide, racemic nipecotamide, pubchem11797, acmc-20lak2, 3-piperidine carboxamide
PubChem CID 92980
ChEBI CHEBI:60116
Nombre IUPAC piperidina-3-carboxamida
SMILES C1CC(CNC1)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nipecotamide
Punto de fusión 102°C to 108°C
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino