Learn More
Alambre de niobio, 1,0 mm de diámetro, 0,998, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 m
5 m
25 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
25 metros
5 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11311338 1 m 1 metro
11321338 5 m 5 metros
11301338 25 m 25 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11311338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010264.G1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.10€
    43.65€ / 1 metros
    Ahorro 4.45€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Forma: Aprox. 6,7 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3-1-7440
Fórmula molecular Nb
Peso molecular (g/mol) 92.91
Número MDL MFCD00011126
Clave InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nombre IUPAC niobio
SMILES [Nb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niobium
Color Plata a gris
Aspecto Silver gray wire
Densidad 8.57g/cm3 at 20°C
Cantidad 1 m
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.80%
Formulario Alambre, ≈6,7 g/m