Learn More
Alambre de niobio, 0,5 mm de diámetro, 99,96 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
100 cm
500 cm
Tamaño de la unidad:
100 cm
25 cm
500 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367887 25 cm 25 cm
11387887 100 cm 100 cm
11377887 500 cm 500 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11367887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014335.BU
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3-1-7440
Fórmula molecular Nb
Peso molecular (g/mol) 92.91
Número MDL MFCD00011126
Clave InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nombre IUPAC niobio
SMILES [Nb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niobium wire
Nombre de nota 0.5mm (0.02 in.) dia.
Cantidad 25 cm
Olor Odorless
Peso ≈1.68g/m
Formulario Alambre, ≈1,68g/m
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Ta)
Porcentaje de pureza 99.96%