Learn More
Óxido de niobio(V), 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10229693 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10229693 250 g Frasco de plástico 250 g
10785853 10 g Frasco de vidrio 10 g
10153970 50 g Frasco de plástico 50 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10229693 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 193632500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 1313-96-8 | Nb2O5 | 265.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-96-8
Fórmula molecular Nb2O5
Peso molecular (g/mol) 265.81
Número MDL MFCD00011128
Clave InChI ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde
PubChem CID 123105
SMILES O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niobium(V) oxide
Punto de fusión 1520.0°C
Color Blanco
% mín. CAS 99.95
% máx. CAS 100.0
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Fórmula lineal Nb2O5
Índice Merck 15, 6645
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hf and hot h2so4,soluble in fused potassium hydrogen sulfate or,carbonates or hydroxides of the alkali metals
Nombre IUPAC dioxoniobiooxi(dioxo)niobio
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.8
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 4.47
Densidad 4.4700g/mL