Learn More
Etóxido de niobio (V), 99,999 % (base de metales), Ta <500ppm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11386998 2 g 2 g
11376998 10 g 10 g
11366998 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11386998 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014689.04
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Preparación de óxido de niobio y óxidos metálicos mixtos
Preparation of niobium oxide and mixed metal oxides.Niobium(V) ethoxide is used for the sol-gel processing of materials containing niobium oxides and mixed metal oxides. It is also used to prepare ferroelectric nanomaterials consisting of oxides of potassium, silicon and niobium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3236-82-6
Fórmula molecular C10H25NbO5
Peso molecular (g/mol) 318.21
Número MDL MFCD00015122
Clave InChI ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo niobium ethoxide, niobium 5+ ethanolate, ethanol, niobium 5+ salt, niobium 5+ ion pentakis ethoxide, pentaethoxyniobium, niobium pentaethoxide, ethanol, niobium 5+ salt 5:1, acmc-1cmht, niobium v pentaethoxide, ethanolate; niobium 5+
PubChem CID 160675
Nombre IUPAC etanolato;niobio(5 +)
SMILES CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niobium(V) ethoxide
Punto de fusión 6°C
Densidad 1.258 g/mL
Punto de ebullición 140°C to 142°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación 36°C (97°F)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Nb(OC2H5)5
Índice de refracción 1.516
Cantidad 2 g
Número UN UN2924
Beilstein 3678883
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in organic solvents; Decomposes in water;Miscible with organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.21
Porcentaje de pureza 99.999%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ta <500 ppm
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Niobium(V) ethoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Niobium(5+) ethanolate