Learn More
Etóxido de niobio(V), 99,95 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 140.0°C to 142.0°C (0.1mmHg) |
| Nombre del producto químico o material | Niobium(V) ethoxide |
| Punto de fusión | 6.0°C |
| % mín. CAS | 99.9 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 5 g |
| Temperatura de inflamación | 36°C |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Gravedad específica | 1.268 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Niobium(V) ethoxide
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.