Learn More
Óxido de niobio(V), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Niobium(V) ethoxide is used in nano-materials & thin films, catalysis & synthesis, hybrid & disperse materials, ferroelectric metals. It is mainly used for the sol-gel processing of materials containing niobium oxides
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El óxido de niobio(V) se utiliza en nanomateriales y películas finas, en síntesis y catálisis, en materiales de dispersos e híbridos, en metales ferroeléctricos. Se utiliza principalmente para el procesamiento sol-gel de materiales que contienen óxidos de niobio
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Manipular y almacenar bajo gas inerte. Es sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 140°C to 142°C (0.1mmHg) |
| Nombre del producto químico o material | Niobium(V) ethoxide |
| Punto de fusión | 6°C |
| Cantidad | 5 g |
| Temperatura de inflamación | 36°C (97°F) |
| Índice de refracción | 1.516 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Densidad | 1.258 |
| Número UN | UN2924 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Niobium(V) ethoxide
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Niobium(5+) ethanolate