Learn More
Óxido de niobio(V), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372867
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372867 1 g 1 g
11382867 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16031.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3236-82-6 | C10H25NbO5 | 318.21 g/mol
Niobium(V) ethoxide is used in nano-materials & thin films, catalysis & synthesis, hybrid & disperse materials, ferroelectric metals. It is mainly used for the sol-gel processing of materials containing niobium oxides
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de niobio(V) se utiliza en nanomateriales y películas finas, en síntesis y catálisis, en materiales de dispersos e híbridos, en metales ferroeléctricos. Se utiliza principalmente para el procesamiento sol-gel de materiales que contienen óxidos de niobio
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Manipular y almacenar bajo gas inerte. Es sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3236-82-6
Fórmula molecular C10H25NbO5
Peso molecular (g/mol) 318.21
Número MDL MFCD00015122
Clave InChI ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo niobium ethoxide, niobium 5+ ethanolate, ethanol, niobium 5+ salt, niobium 5+ ion pentakis ethoxide, pentaethoxyniobium, niobium pentaethoxide, ethanol, niobium 5+ salt 5:1, acmc-1cmht, niobium v pentaethoxide, ethanolate; niobium 5+
PubChem CID 160675
SMILES CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Especificaciones
Punto de ebullición 140°C to 142°C (0.1mmHg)
Nombre del producto químico o material Niobium(V) ethoxide
Punto de fusión 6°C
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2924
Beilstein 3678883
Temperatura de inflamación 36°C (97°F)
Información de solubilidad Reacts with water.
Nombre IUPAC etanolato;niobio(5+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.21
Porcentaje de pureza 99.9%
Índice de refracción 1.516
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.258