Learn More
Cloruro de niobio(V), Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11350338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11350338 5 g 5 g
11370338 25 g 25 g
11360338 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11350338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043729.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10026-12-7 | Cl5Nb | 270.156 g/mol
Niobium(V) chloride is the precursor in the preparation of pure niobium, and ferroniobium. It is used as a Lewis acid catalyst in organic synthesis in activating alkenes in the carbonyl-ene reaction and the Diels-Alder reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10026-12-7
Fórmula molecular Cl5Nb
Peso molecular (g/mol) 270.156
Número MDL MFCD00011127
Clave InChI YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Sinónimo niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem
PubChem CID 24818
Nombre IUPAC pentacloroniobio
SMILES Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 248.2°C
Nombre del producto químico o material Niobium (V) chloride
Punto de fusión 208.3°C
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Índice Merck 14,6557
Información de solubilidad Soluble in alcohol,hydrochloric acid,carbon tetrachloride and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.2
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic
Olor Acidic
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 2.74 g/mL