Learn More
Cloruro de niobio(V), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is the precursor in the preparation of pure niobium, and ferroniobium. It is used as Lewis acid catalyst in the organic synthesis in activating alkenes in the carbonyl-ene reaction and the Diels-Alder reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 248.2°C |
| Nombre del producto químico o material | Niobium(V) chloride |
| Punto de fusión | 208.3°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo de malla-100, envasado bajo argón |
| Cantidad | 25 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% (metals basis) |
| Información de solubilidad | Soluble in alcohol,hydrochloric acid,carbon tetrachloride and chloroform. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.2 |
| Olor | Acidic |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Niobium(V) chloride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
- MIXTURE LIST-Contain: Niobium chloride