Learn More
Cloruro de niobio(V), 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15780829 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15780829 10 g Frasco de vidrio 10 g
10398670 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15780829 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 201690100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10026-12-7 | Cl5Nb | 270.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10026-12-7
Fórmula molecular Cl5Nb
Peso molecular (g/mol) 270.16
Número MDL MFCD00011127
Clave InChI YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Sinónimo niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem
PubChem CID 24818
Nombre IUPAC pentacloroniobio
SMILES Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 254.0°C
Nombre del producto químico o material Niobium(V) chloride
Punto de fusión 204.7°C to 209.5°C
Nombre de nota 99.8%
Color Amarillo
% mín. CAS 99.75
% máx. CAS 100.0
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.75% min
Fórmula lineal NbCl5
Fieser 14,214
Índice Merck 15, 6643
Información de solubilidad Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in hcl, soluble in ccl4, soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.16
Porcentaje de pureza 99.8%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Niobium(V) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Niobium chloride