Learn More
Estándar de niobio: Nb a 1000 μg/mL en HF al 2%, VHG™
Código de producto. 18081940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
50 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18081940 100 mL 100 ml
18061850 250 mL 250 ml
18052840 50 mL 50 ml
18050950 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 18081940 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGPNBF100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de niobio: Nb a 1000 μg/mL en HF al 2%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niobium
CAS 3-1-7660
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Niobium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Nb
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Nb
SMILES [Nb]
Nombre IUPAC Niobio
Solvent or Matrix Dilute HF
Peso molecular (g/mol) 92
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.9064 g/mol